Methyl-3-fluorpicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC520911-5G
APOSPC520911-5GEA 117 CHF
APOSPC520911-5G
Methyl-3-fluorpicolinat 97%
Methyl-3-fluorpicolinat
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,1300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659496
CAS-Nummer: 869108-35-0