5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520908-1G PC520908-5G
APOSPC520908-1GEA 339 CHF
APOSPC520908-1G APOSPC520908-5G
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₂BrF₆N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100546
CAS-Nummer: 1099598-05-6