1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520816-1G PC520816-500MG PC520816-5G
APOSPC520816-1GEA 273 CHF
APOSPC520816-1G APOSPC520816-500MG APOSPC520816-5G
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₇
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226555
CAS-Nummer: 1099597-20-2
UN: 1993
ADR: 3,III