2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520791-10G
PC520791-1G
PC520791-5G
APOSPC520791-10GEA
978
CHF
APOSPC520791-10G
APOSPC520791-1G
APOSPC520791-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄Cl₂FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972782 CAS-Nummer: 820224-51-9 |