2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine Hydrochloride
PC520790-10G PC520790-1G PC520790-5G
APOSPC520790-10GEA 1190 CHF
APOSPC520790-10G APOSPC520790-1G APOSPC520790-5G
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₉ClF₃N
MW: 211,62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00971700
CAS-Nummer: 13652-09-0