3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC520761-10G
PC520761-1G
PC520761-5G
APOSPC520761-10GEA
497
CHF
APOSPC520761-10G
APOSPC520761-1G
APOSPC520761-5G
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine 97%
3-(Difluoromethyl)-2,6-difluoro-pyridine
Formel:
C₆H₃F₄N MW: 165,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22199312 CAS-Nummer: 85396-63-0 |