5-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 26.2 CHF
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluor-2-formylphenylboronsäure
5-Fluor-2-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₃
Melting Pt: 137…140 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09953731
CAS-Nummer: 1256355-30-2