2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520759-250MG PC520759-500MG
APOSPC520759-250MGEA 670 CHF
APOSPC520759-250MG APOSPC520759-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199309
CAS-Nummer: 1374659-31-0