3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520758-1G
PC520758-500MG
PC520758-5G
APOSPC520758-1GEA
591
CHF
APOSPC520758-1G
APOSPC520758-500MG
APOSPC520758-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrClF₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22199311 CAS-Nummer: 71702-02-8 |