3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520755-10G PC520755-1G PC520755-5G
APOSPC520755-10GEA 1950 CHF
APOSPC520755-10G APOSPC520755-1G APOSPC520755-5G
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22124921
CAS-Nummer: 1374659-44-5