1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520748-1G
PC520748-5G
APOSPC520748-1GEA
251
CHF
APOSPC520748-1G
APOSPC520748-5G
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane
Formel:
C₇H₁₂F₂ MW: 134.17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19442248 CAS-Nummer: 74185-72-1 |