4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520746-250MG
PC520746-500MG
APOSPC520746-250MGEA
950
CHF
APOSPC520746-250MG
APOSPC520746-500MG
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₈ClF₂NO₂S MW: 219,64 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18917106 CAS-Nummer: 1224929-81-0 |