3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520738-1G
PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA
419
CHF
APOSPC520738-1G
APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18257232 CAS-Nummer: 114468-05-2 |