1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520737-10G PC520737-1G PC520737-5G
APOSPC520737-10GEA 1950 CHF
APOSPC520737-10G APOSPC520737-1G APOSPC520737-5G
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₆H₂BrF₃OS
MW: 259,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168376
CAS-Nummer: 1252046-14-2