3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520736-1G
PC520736-5G
APOSPC520736-1GEA
433
CHF
APOSPC520736-1G
APOSPC520736-5G
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16875638 CAS-Nummer: 1211520-77-2 |