6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520731-10G PC520731-1G PC520731-5G
APOSPC520731-10GEA 1390 CHF
APOSPC520731-10G APOSPC520731-1G APOSPC520731-5G
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
6-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658595
CAS-Nummer: 52200-53-0