2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 475 CHF
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 198 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658727
CAS-Nummer: 1201675-01-5