2-Chlor-8-fluorchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520725-25G
PC520725-5G
APOSPC520725-25GEA
894
CHF
APOSPC520725-25G
APOSPC520725-5G
2-Chlor-8-fluorchinolin 95%
2-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅ClFN MW: 181,60 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16140178 CAS-Nummer: 124467-23-8 |