3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520723-500MG
PC520723-5G
PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA
136
CHF
APOSPC520723-500MG
APOSPC520723-5G
APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂N MW: 208.006 g/mol Siedepunkt: 35…40 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16140196 CAS-Nummer: 114468-04-1 |