2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520718-1G PC520718-500MG PC520718-5G
APOSPC520718-1GEA 447 CHF
APOSPC520718-1G APOSPC520718-500MG APOSPC520718-5G
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16140181
CAS-Nummer: 1211535-69-1