2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520712-10G PC520712-1G PC520712-5G
APOSPC520712-10GEA 1250 CHF
APOSPC520712-10G APOSPC520712-1G APOSPC520712-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698664
CAS-Nummer: 1214333-17-1