1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520711-10G
PC520711-1G
PC520711-5G
APOSPC520711-10GEA
781
CHF
APOSPC520711-10G
APOSPC520711-1G
APOSPC520711-5G
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel:
C₇H₄ClF₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698548 CAS-Nummer: 1214333-76-2 |