4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520705-1G PC520705-5G
APOSPC520705-1GEA 197 CHF
APOSPC520705-1G APOSPC520705-5G
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
Formel: C₈H₇F₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698598
CAS-Nummer: 1214334-21-0