1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520703-10G
PC520703-1G
PC520703-5G
APOSPC520703-10GEA
1390
CHF
APOSPC520703-10G
APOSPC520703-1G
APOSPC520703-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14525520 CAS-Nummer: 1221272-94-1 |