1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520697-10G PC520697-1G PC520697-5G
APOSPC520697-10GEA 1010 CHF
APOSPC520697-10G APOSPC520697-1G APOSPC520697-5G
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇ClF₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14525553
CAS-Nummer: 1204295-71-5