4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520672-1G PC520672-5G PC520672-250MG
APOSPC520672-1GEA 177 CHF
APOSPC520672-1G APOSPC520672-5G APOSPC520672-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100557
CAS-Nummer: 306960-74-7