1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520660-1G
PC520660-5G
APOSPC520660-1GEA
225
CHF
APOSPC520660-1G
APOSPC520660-5G
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₅F₇ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226656 CAS-Nummer: 1099597-68-8 |