4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520657-25G PC520657-5G
APOSPC520657-25GEA 698 CHF
APOSPC520657-25G APOSPC520657-5G
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₇
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100160
CAS-Nummer: 1092349-75-1