1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520651-1G
PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA
232
CHF
APOSPC520651-1G
APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formel:
C₉H₇Cl₂F₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226648 CAS-Nummer: 1099597-55-3 |