1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520644-10G PC520644-1G PC520644-5G
APOSPC520644-10GEA 1480 CHF
APOSPC520644-10G APOSPC520644-1G APOSPC520644-5G
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formel: C₉H₈BrF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226672
CAS-Nummer: 1099597-60-0