3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520643-1G
PC520643-25G
PC520643-5G
APOSPC520643-1GEA
87
CHF
APOSPC520643-1G
APOSPC520643-25G
APOSPC520643-5G
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formel:
C₈H₆ClF₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226662 CAS-Nummer: 93242-63-8 |