(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520642-1G PC520642-500MG PC520642-5G
APOSPC520642-1GEA 378 CHF
APOSPC520642-1G APOSPC520642-500MG APOSPC520642-5G
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226603
CAS-Nummer: 161361-16-6