2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520636-1G
PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA
211
CHF
APOSPC520636-1G
APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₆H₁₀F₃N MW: 273.26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226599 CAS-Nummer: 64196-43-6 |