4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520633-10G
PC520633-1G
PC520633-5G
APOSPC520633-10GEA
1950
CHF
APOSPC520633-10G
APOSPC520633-1G
APOSPC520633-5G
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₅ClF₆ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226668 CAS-Nummer: 1099597-50-8 |