1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520619-1G PC520619-5G
APOSPC520619-1GEA 191 CHF
APOSPC520619-1G APOSPC520619-5G
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formel: C₉H₈BrF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226575
CAS-Nummer: 1099597-31-5