1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520615-25G PC520615-5G
APOSPC520615-25GEA 2360 CHF
APOSPC520615-25G APOSPC520615-5G
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆BrF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697865
CAS-Nummer: 155820-88-5