3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520612-10G PC520612-1G PC520612-5G
APOSPC520612-10GEA 1270 CHF
APOSPC520612-10G APOSPC520612-1G APOSPC520612-5G
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
Siedepunkt: 64 °C/150mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226519
CAS-Nummer: 1099598-21-6