3-(Difluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520604-1G
PC520604-5G
APOSPC520604-1GEA
252
CHF
APOSPC520604-1G
APOSPC520604-5G
3-(Difluormethyl)pyridin 97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅F₂N MW: 129.11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226584 CAS-Nummer: 76541-44-1 |