2-Brom-3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520595-1G PC520595-5G
APOSPC520595-1GEA 141 CHF
APOSPC520595-1G APOSPC520595-5G
2-Brom-3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrF₄N
MW: 243,99 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699118
CAS-Nummer: 89402-29-9