3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC520593-1G PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA 193 CHF
APOSPC520593-1G APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂F₅N
Siedepunkt: 139…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699122
CAS-Nummer: 1099597-92-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III