4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 71.5 CHF
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₇H₅F₄NO₂S
MW: 243,18 g/mol
Melting Pt: 159…163 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10687234
CAS-Nummer: 1008304-87-7