7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520580-1G PC520580-250MG PC520580-500MG PC520580-100MG
APOSPC520580-1GEA 1120 CHF
APOSPC520580-1G APOSPC520580-250MG APOSPC520580-500MG APOSPC520580-100MG
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline 95%
7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline
Formel: C₁₁H₁₁FN₂
MW: 190,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264527
CAS-Nummer: 177858-80-9