5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Fluoro-2-nitrophenyl)boronic acid
PC520577-1G PC520577-5G
APOSPC520577-1GEA 162 CHF
APOSPC520577-1G APOSPC520577-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₅BFNO₄
MW: 184,92 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037802
CAS-Nummer: 1329171-65-4