5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520576-10G PC520576-1G PC520576-5G
APOSPC520576-10GEA 1250 CHF
APOSPC520576-10G APOSPC520576-1G APOSPC520576-5G
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
5-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₆ClF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037961
CAS-Nummer: 1839-92-5