4-Brom-2-fluor-5-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520560-25G PC520560-5G
APOSPC520560-25GEA 0 CHF
APOSPC520560-25G APOSPC520560-5G
4-Brom-2-fluor-5-methylbenzonitril 95%
4-Brom-2-fluor-5-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,0300 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782073
CAS-Nummer: 916792-13-7