3,5-Dichlor-4-fluorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520543-1G PC520543-5G
APOSPC520543-1GEA 118 CHF
APOSPC520543-1G APOSPC520543-5G
3,5-Dichlor-4-fluorpyridin 97%
3,5-Dichloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂FN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368620
CAS-Nummer: 916791-62-3