4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520538-25G
PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA
1680
CHF
APOSPC520538-25G
APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Formel:
C₉H₇F₃O₄S Melting Pt: 125…128 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973012 CAS-Nummer: 1099597-82-6 |