4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520535-1G PC520535-2.5G
APOSPC520535-1GEA 211 CHF
APOSPC520535-1G APOSPC520535-2.5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973780
CAS-Nummer: 53104-95-3