2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC520534-1G
PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA
201
CHF
APOSPC520534-1G
APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₉H₆F₃N MW: 185.15 g/mol Melting Pt: 107…108 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972104 CAS-Nummer: 51310-54-4 |