2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoronicotinaldehyde
PC520523-5G
APOSPC520523-5GEA 216 CHF
APOSPC520523-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
MW: 159,55 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095247
CAS-Nummer: 851484-95-2